SMB01015
Paederosidic acid g-lactone
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
1H-2,6-Dioxacyclopent[cd]indene, carbonothioic acid deriv. (ZCI), Paederoside, Pederoside
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
plant
Essai
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Poids mol.
446.43
Solubilité
water: soluble
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S(C)C(=O)OCC1=C[C@@H]2OC(=O)C3=CO[C@H]([C@H]1[C@@H]32)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO
InChI
1S/C18H22O11S/c1-30-18(24)26-4-6-2-8-11-7(15(23)27-8)5-25-16(10(6)11)29-17-14(22)13(21)12(20)9(3-19)28-17/h2,5,8-14,16-17,19-22H,3-4H2,1H3/t8-,9+,10+,11-,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Clé InChI
OJISWUQNQQWEND-FCVLBCLDSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable