Principaux documents
SMB00556
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Pantoyllactone β-D-glucopyranoside
≥80% (NMR)
1 MG
384.00 CHF
384.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
384.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
384.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥80% (NMR)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)([C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)COC1=O
InChI
1S/C12H20O8/c1-12(2)4-18-10(17)9(12)20-11-8(16)7(15)6(14)5(3-13)19-11/h5-9,11,13-16H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+,11+/m1/s1
Clé InChI
BFCZPWYLRHFBNO-DTJAAUDXSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable