Principaux documents
SMB00524
Sigma-Aldrich
Geodin hydrate
≥95% (LC/MS-UV)
Synonyme(s) :
3,5-dichloro-2-hydroxy-6-(4-hydroxy-2-methoxy-6-methoxycarbonylphenoxy)-4-methylbenzoic acid
1 MG
608.00 CHF
608.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
608.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14Cl2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
417.19
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
608.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-UV)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC(C(OC)=O)=C(OC2=C(Cl)C(C)=C(Cl)C(O)=C2C(O)=O)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14Cl2O8/c1-6-11(18)13(21)10(16(22)23)15(12(6)19)27-14-8(17(24)26-3)4-7(20)5-9(14)25-2/h4-5,20-21H,1-3H3,(H,22,23)
Clé InChI
MYFFDMMUGIQJQM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Natural product derived from fungal source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable