SMB00277
Oleuropeinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥85% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2OC=C(C(\C\2=C/C(=O)O)CC(=O)OCCc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)OC
Clé InChI
XJDJODWHDUVAGF-HITGIGKYSA-N