Principaux documents
SMB00274
Sigma-Aldrich
Rhamnetin 3-sophoroside
≥95% (LC/MS-ELSD)
1 MG
432.00 CHF
432.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
432.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H32O17
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
640.54
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
432.00 CHF
Date d'expédition estimée le12 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(O)c2C(=O)C(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)=C(Oc2c1)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C28H32O17/c1-40-10-5-13(33)17-14(6-10)41-24(9-2-3-11(31)12(32)4-9)25(20(17)36)44-28-26(22(38)19(35)16(8-30)43-28)45-27-23(39)21(37)18(34)15(7-29)42-27/h2-6,15-16,18-19,21-23,26-35,37-39H,7-8H2,1H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+/m1/s1
Clé InChI
CEZKIFXYWPTANH-HGVYTWBRSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable