Principaux documents
SMB00198
Sigma-Aldrich
Conifegrol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
O-geranylconiferyl alcohol
1 MG
391.00 CHF
391.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
391.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H28O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
391.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(\C=C\CO)ccc1OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C20H28O3/c1-16(2)7-5-8-17(3)12-14-23-19-11-10-18(9-6-13-21)15-20(19)22-4/h6-7,9-12,15,21H,5,8,13-14H2,1-4H3/b9-6+,17-12+
Clé InChI
UJQXYSRVSXKEES-YIERNNEGSA-N
Description générale
Natural product derived from plant source.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
H Shibuya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2325-2330 (1992-09-01)
Two new phenylpropanoids, named O-geranylsinapyl alcohol (1) and O-geranylconiferyl alcohol (2), and a new acid amide, named hazeleamide (3), were isolated from the bark of Fagara rhetza (Rutaceae), an Indonesian medicinal plant from Flores Island, Indonesia. The chemical structures of