SBP3767
SOCS1 (AB2) Blocking Peptide for PRS3767
76.10 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
About This Item
76.10 CHF
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
200 μg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
Application
Liaison
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable