SBCT03
SB beta gal Sf9 CTRL
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonyme(s) :
Negative control Sf9 insect membrane, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Forme
liquid
Concentration
5.0 mg/mL
Couleur
off-white
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Application
Conditionnement
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable