Principaux documents
SAB5703006
Sigma-Aldrich
Anti-NME2/NM23B Antibody, clone 7L3A2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
NDKB, NDPK-B, NDPKB, NM23-H2, NM23B, PUF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7L3A2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
0.24 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
QHYIDLKDRPFFPGLVKYMNSGPVVAMVWEGLNVVKTGRVMLGETNPADSKPGTIRGDFCIQVGRNIIHGSDSVKSAEKEISLWFKPEELVDYKSCAHDWVYE
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NME2(4831)
Description générale
Nucleoside diphosphate kinase (NDK) exists as a hexamer composed of 'A' (encoded by NME1) and 'B' (encoded by this gene) isoforms. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. Read-through transcription from the neighboring upstream gene (NME1) generates naturally-occurring transcripts (NME1-NME2) that encode a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-152 of human NME2/NM23B (P22392).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1