Principaux documents
SAB5702852
Sigma-Aldrich
Anti-GSR Antibody, clone 2J5N9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HEL-75, HEL-S-122m
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2J5N9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
56 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.13 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
TVGLTEDEAIHKYGIENVKTYSTSFTPMYHAVTKRKTKCVMKMVCANKEEKVVGIHMQGLGCDEMLQGFAVAVKMGATKADFDNTVAIHPTSSEELVTLR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GSR(2936)
Description générale
This gene encodes a member of the class-I pyridine nucleotide-disulfide oxidoreductase family. This enzyme is a homodimeric flavoprotein. It is a central enzyme of cellular antioxidant defense, and reduces oxidized glutathione disulfide (GSSG) to the sulfhydryl form GSH, which is an important cellular antioxidant. Rare mutations in this gene result in hereditary glutathione reductase deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found. [provided by RefSeq, Aug 2010]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 423-522 of human GSR (P00390).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1