SAB5702796
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit monoclonal, 7D5N1
Synonyme(s) :
BDPLT16,BDPLT2,CD61,GP3A,GPIIIa,GT,Integrin beta 3,ITGB3
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody, clone 7D5N1, Rabbit Monoclonal,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7D5N1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
110 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
CVVRFQYYEDSSGKSILYVVEEPECPKGPDILVVLLSVMGAILLIGLAALLIWKLLITIHDRKEFAKFEEERARAKWDTANNPLYKEATSTFTNITYRGT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1