Principaux documents
SAB5702602
Sigma-Aldrich
Anti-CDKN1C/p57 Kip2 Antibody, clone 6T4E6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
BWCR, BWS, KIP2, WBS, p57, p57Kip2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6T4E6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
2.00 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MSDASLRSTSTMERLVARGTFPVLVRTSACRSLFGPVDHEELSRELQARLAELNAEDQNRWDYDFQQDMPLRGPGRLQWTEVDSDSVPAFYRETVQVGRC
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN1C(1028)
Description générale
This gene is imprinted, with preferential expression of the maternal allele. The encoded protein is a tight-binding, strong inhibitor of several G1 cyclin/Cdk complexes and a negative regulator of cell proliferation. Mutations in this gene are implicated in sporadic cancers and Beckwith-Wiedemann syndorome, suggesting that this gene is a tumor suppressor candidate. Three transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CDKN1C/p57 Kip2 (P49918).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1