SAB5702591
Anti-67kDa Laminin Receptor Antibody, clone 2Q8Q6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
37LRP, 67LR, ICAS, LAMBR, LAMR1, LBP, LBP/p40, LRP, LRP/LR, NEM/1CHD4, SA, lamR, p40
A propos de cet article
Passer à
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Matériaux
colorless
Clone
2Q8Q6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
45 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.37 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
EVMPDLYFYRDPEEIEKEEQAAAEKAVTKEEFQGEWTAPAPEFTATQPEVADWSEGVQVPSVPIQQFPTEDWSAQPATEDWSAAPTAQATEWVGATTDWS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPSA(3921)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1