Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5702318
Sigma-Aldrich
Anti-Flotillin 1 Antibody, clone 8I2S7, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
FLOT1, flotillin-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8I2S7, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
47 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
0.6 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GARARAEAEQMAKKAEAFQLYQEAAQLDMLLEKLPQVAEEISGPLTSANKITLVSSGSGTMGAAKVTGEVLDILTRLPESVERLTGVSISQVNHKPLRTA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FLOT1(10211)
Description générale
This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 328-427 of human Flotillin 1 (O75955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB, IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1