SAB5702264
Anti-TIMP2 Antibody, clone 8R5Q2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
TIMP2,CSC-21K,DDC8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8R5Q2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
22 kDa
Espèces réactives
African green monkey, rat, mouse, human
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VSLDVGGKKEYLIAGKAEGDGKMHITLCDFIVPWDTLSTTQKKSLNHRYQMGCECKITRCPMIPCYISSPDECLWMDWVTEKNINGHQAKFFACIKRSDGS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMP2(7077)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3