Principaux documents
SAB5701857
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad5-S463/S465 antibody produced in rabbit
100 μL
424.00 CHF
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Changer de vue
100 μL
424.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.34 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer463/pSer465)
Informations sur le gène
human ... SMAD5(4090)
Description générale
The protein encoded by this gene is involved in the transforming growth factor beta signaling pathway that results in an inhibition of the proliferation of hematopoietic progenitor cells. The encoded protein is activated by bone morphogenetic proteins type 1 receptor kinase, and may be involved in cancer. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2014]
Immunogène
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S463/S465 of human Smad5
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable