SAB5701650
Anti-Sec23A antibody produced in rabbit
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
About This Item
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human
Concentration
0.3 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEC23A(10484)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable