Principaux documents
SAB5701525
Sigma-Aldrich
Anti-14-3-3 sigma antibody produced in rabbit
100 μL
366.00 CHF
366.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μL
366.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
366.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SFN(2810)
Immunogène
A synthesized peptide derived from human 14-3-3 sigma
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable