Principaux documents
SAB5701417
Sigma-Aldrich
Anti-TCTP/TPT1 antibody produced in rabbit
100 μL
366.00 CHF
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Changer de vue
100 μL
366.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le27 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
0.27 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPT1(7178)
Immunogène
A synthesized peptide derived from human TCTP/TPT1
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable