Principaux documents
SAB5701326
Sigma-Aldrich
Anti- DNMT3A antibody produced in rabbit
100 μL
366.00 CHF
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
100 μL
366.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
366.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
0.78 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNMT3A(1788)
Description générale
CpG methylation is an epigenetic modification that is important for embryonic development, imprinting, and X-chromosome inactivation. Studies in mice have demonstrated that DNA methylation is required for mammalian development. This gene encodes a DNA methyltransferase that is thought to function in de novo methylation, rather than maintenance methylation. The protein localizes to the cytoplasm and nucleus and its expression is developmentally regulated. [provided by RefSeq, Mar 2016]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human DNMT3A.
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable