Principaux documents
SAB5700563
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in mouse
100 μL
400.00 CHF
400.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
400.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
400.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
0.44mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable