Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5700524
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FoxO1-T24/FoxO3a-T32/FoxO4-T28 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
FoxO1, FoxO3a, FoxO4
100 μL
376.00 CHF
376.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
376.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
376.00 CHF
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1.21 mg/ml
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr24/pThr32/pThr28)
Informations sur le gène
human ... FoxO1(2308)
Immunogène
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T24/T32/T28 of human FoxO1/FoxO3a/FoxO4.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable