SAB5600274
Anti-Phosphotyrosine antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM111, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
p-Tyr, tyrosine-phosphorylated proteins
388.00 CHF
About This Item
388.00 CHF
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM111, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
all
Technique(s)
ChIP: 1:200-1:1000
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200-1:500
immunohistochemistry: 1:200—1:500
immunoprecipitation (IP): 1:200-1:1000
western blot: 1:1000-1:5000
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable