Principaux documents
SAB5600209
Anti-GAPDH-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM114, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Aging-associated gene 9 protein, Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM114, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
all
Technique(s)
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GAPDH(2597)
Spécificité
This antibody reacts to GAPDH.
Immunogène
A peptide corresponding to the C-terminus of GAPDH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.