SAB5600133
Anti-PLAP antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM317, purified immunoglobulin
360.00 CHF
About This Item
360.00 CHF
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM317, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALPP(250)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable