Principaux documents
SAB56000326
Sigma-Aldrich
Anti-Prostein (SLC45A3) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM426, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Prostate cancer-associated protein 6, Prostein, Solute carrier family 45 member 3
100 μL
377.00 CHF
377.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Changer de vue
100 μL
377.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
377.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM426, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:400
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC45A3(85414)
Spécificité
This antibody reacts to human Prostein
Immunogène
A peptide corresponding to the C-terminus of human Prostein
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable