SAB56000325
Anti-CD30 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM425, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
CD30L receptor, Lymphocyte activation antigen CD30, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8
377.00 CHF
About This Item
377.00 CHF
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies, primary antibodies
Clone
RM425, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:250
western blot: 1:1000-1:2500
Isotype
IgG
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFRSF8(943)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable