SAB5600004
Anti-Mouse IgG2c antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM223, purified immunoglobulin
410.00 CHF
About This Item
410.00 CHF
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM223, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.01 μg/mL
immunoblotting: 0.5-2 μg/mL (non-reduced only)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable