SAB5500167
Anti-PSMA antibody, Rabbit monoclonal
clone SP29, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant
412.00 CHF
About This Item
412.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
tissue culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP29, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine, dog, mouse, pig, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOLH1(2346)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable