SAB5300519
Monoclonal Anti-ALDH1A1 antibody produced in mouse
clone 5A11, ascites fluid
Synonyme(s) :
ALDC, ALDH1, ALDH11, PUMB1, RALDH1
502.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
About This Item
502.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A11, monoclonal
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALDH1A1(216)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against ALDH1A1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable