SAB5201412
Monoclonal Anti-Shank1/Shank3 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S367-51, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-KIAA1650, Anti-ProSAP2, Anti-SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3, Anti-SPANK 2
541.00 CHF
About This Item
541.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 488 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S367-51, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 190 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Shank3(59312)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable