SAB5200466
Monoclonal Anti-Cav3.1 - Apc antibody produced in mouse
clone S178A-9, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CACNA1G, Anti-CaV T1, Anti-KIAA1123, Anti-MGC117234, Anti-NBR13
541.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
About This Item
541.00 CHF
Date d'expédition estimée le14 mai 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S178A-9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt <200 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cacna1g(12291)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable