SAB5200378
Monoclonal Anti-Ankyrin B - Fitc antibody produced in mouse
clone S105-13, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ANK-2
541.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
About This Item
541.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S105-13, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 200 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANK2(287)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable