SAB5200059
Monoclonal Anti-KCNA2 antibody produced in mouse
clone S14-16, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HBK5, Anti-HUKIV, Anti-Kca12, Anti-Kv1.2 K+ channel, S14-16, Anti-MK2, Anti-NGK1
403.00 CHF
About This Item
403.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S14-16, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 80 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse, zebrafish
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNA2(3737)
mouse ... Kcna2(16490)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable