SAB5200051
Monoclonal Anti-TRPC7 antibody produced in mouse
clone S64A-36, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-KNP3, Anti-TRPM2, Anti-Trp7, Anti-TrpC7, S64A-36, Anti-transient receptor potential cation channel subfamily C member 7
473.00 CHF
About This Item
473.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S64A-36, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPC7(57113)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable