SAB4701025
Monoclonal Anti-Ku80 antibody produced in mouse
clone MEM-54
Synonyme(s) :
DNA helicase p80
379.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
About This Item
379.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-54, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Numéro d'accès
NP_066964.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KU80(7520)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable