SAB4700741
Monoclonal Anti-TCR α/β antibody produced in mouse
clone R73, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
254.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
About This Item
254.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
R73, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Tcrb(24820)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable