SAB4700079
Monoclonal Anti-CD7 antibody produced in mouse
clone MEM-186, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-GP40
254.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
About This Item
254.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-186, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CD7(924)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable