Merck
Toutes les photos(8)
Principaux documents
SAB4504562
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Tau (pThr212) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
100 μG
344.00 CHF
344.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 μG
344.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
344.00 CHF
Check Cart for Availability
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 78 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr212)
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Tau around the phosphorylation site of Thr212.
Immunogen Range: 496-545
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable