SAB4503614
Anti-EDG5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, S1P receptor Edg-5, S1P2, Sphingosine 1-phosphate receptor 2, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 38 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S1PR2(9294)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 261-310
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable