Principaux documents
SAB4503521
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A21 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Mitochondrial 2-oxodicarboxylate carrier, Solute carrier family 25 member 21
100 μG
344.00 CHF
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Changer de vue
100 μG
344.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 33 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
Anti-SLC25A21 Antibody detects endogenous levels of total SLC25A21 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SLC25A21.
Immunogen Range: 134-183
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable