SAB4502511
Anti-HECW2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
C2 and WW domain-containing protein 2, E3 ubiquitin-protein ligase HECW2, HECT, NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase 2
458.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
About This Item
458.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 175 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HECW2(57520)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 481-530
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable