SAB4502366
Anti-TREF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Breast cancer anti-estrogen resistance 2, Transcriptional-regulating protein 132, Zinc finger protein rapa, Zinc finger transcription factor TReP-132
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
About This Item
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 132 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TREF1(55809)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 1071-1120
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable