SAB4502220
Anti-GPR87 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FKSG78, G-protein coupled receptor 95, GPR87, GPR95, Probable G-protein coupled receptor 87
389.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
About This Item
389.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 41 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GPR87(53836)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 221-270
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable