SAB4501792
Anti-LYN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ONCOGENE LYN, v-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral related oncogene homolog
389.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mars 2025
About This Item
IHC
WB
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
389.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mars 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 58 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LYN(4067)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 463-512
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable