SAB4501466
Anti-HSP40 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
DnaJ homolog subfamily B member 1, DnaJ protein homolog 1, HDJ-1, Heat shock 40 kDa protein 1, Heat shock protein 40
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 38 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAJB1(3337)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 271-320
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable