Principaux documents
SAB4500601
Sigma-Aldrich
Anti-FAM84B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Breast cancer membrane protein 101, Protein NSE2
100 μG
344.00 CHF
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Changer de vue
100 μG
344.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
344.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 avril 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 34 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAM84B(157638)
Description générale
Anti-FAM84B Antibody detects endogenous levels of total FAM84B protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FAM84B.
Immunogen Range: 11-60
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable