SAB4500164
Anti-WASF3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Protein WAVE-3, Verprolin homology domain-containing protein 3, WASF3, WASP family protein member 3, Wiskott-Aldrich syndrome protein family member 3
458.00 CHF
About This Item
458.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 55 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WASF3(10810)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 151-200
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable