SAB4500071
Anti-p57 KIP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CDKN1C, CDN1C, CDNC, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57
456.00 CHF
About This Item
456.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 32 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN1C(1028)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 267-316
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable