Principaux documents
SAB4301671
Sigma-Aldrich
Anti-TBL1X
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
EBI, SMAP55, TBL1
100 μL
333.00 CHF
333.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
Changer de vue
100 μL
333.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
333.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
BC052304
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TBL1X(6907)
Immunogène
Fusion protein of human TBL1X
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable